Stampa…
2-Phenylcyclohexanone ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
A17340.03 A17340.06 A17340.14
A17340.03EA 38.5 EUR
A17340.03 A17340.06 A17340.14
2-Phenylcyclohexanone ≥98%
2-Phenylcyclohexanone
Purity: 98% CAS No.: 1444-65-1 Molecular Formula: C12H14O Formula Weight: 174.24 Melting Point: 56-59° MDL No.: MFCD00001629
Formula: C₁₂H₁₄O
Peso molecolare: 174,24 g/mol
Punto di ebollizione: 90 °C (0,5 mmHg)
Punto di fusione: 56…59 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001629
CAS Number: 1444-65-1
EINECS: 215-888-7