Stampa…
Dual scale refractometers/alcoholometers
Fornitore: Atago
4434 4433
635-0239EA 355 EUR
635-0239 ATAG4433
Dual scale refractometers/alcoholometers
Rifrattometri Rifrattometri manuali
Dual scale refractometers/alcoholometers with dual scale for ethanol (weight %) and temperature (°C).
Certificazioni: IP 65 allows rinsing off the sample with running water.
Visualizza i codici
Specifiche
Environmentally Preferable
Dimensione del campione 0,3 ml 0,3 ml
Tempo di misurazione 3 seconds 3 seconds
Range di compensazione della temperatura 5...30/35 °C 5...30/35 °C
Precisione della temperatura ±1 °C
L×P×A 55×31×109 mm 55×31×109 mm
Peso 100 g 100 g