Stampa…
1,2,4,5-Tetrametilbenzene ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
L04493.22 L04493.36
L04493.22EA 28.7 EUR
L04493.22 L04493.36
1,2,4,5-Tetrametilbenzene ≥97%
1,2,4,5-Tetrametilbenzene
Purity: 97+% CAS No.: 95-93-2 Molecular Formula: C10H14 Formula Weight: 134.22 Flash Point: 73°(163°F) Melting Point: 77-80° Boiling Point: 191-193° Beilstein Reference: 1903393 Merck Reference: 14,3468 UN No.: 1325 MDL No.: MFCD00008528
Formula: C₁₀H₁₄
Peso molecolare: 134,22 g/mol
Punto di ebollizione: 191…193 °C
Punto di fusione: 77…80 °C
Densità: 1,036 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 73 °C (163 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008528
CAS Number: 95-93-2
EINECS: 202-465-7
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Merck Index: 14,3468