Stampa…
1,2,3,4-Tetramethylbenzene 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
L19756.06 L19756.14
L19756.06EA 143 EUR
L19756.06 L19756.14
1,2,3,4-Tetramethylbenzene 95%
1,2,3,4-Tetramethylbenzene
Purity: 95% CAS No.: 488-23-3 Molecular Formula: C10H14 Formula Weight: 134.22 Flash Point: 68°(154°F) Refractive Index: 1.5190 Boiling Point: 203° Beilstein Reference: 1904390 MDL No.: MFCD00008521
Formula: C₁₀H₁₄
Peso molecolare: 134,22 g/mol
Punto di ebollizione: 203 °C
Punto di fusione: –6 °C
Densità: 0,900
Flash Pt: 68 °C (154 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008521
CAS Number: 488-23-3
EINECS: 207-673-1