Mesitilene per sintesi
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
8.05890.1000
8.05890.6165
8.05890.1000EA
78.1
EUR
8.05890.1000
8.05890.6165
Mesitilene per sintesi
Mesitilene
Formula:
C₉H₁₂ Punto di ebollizione: 165 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –45 °C Densità: 0,8637 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 48 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008538 CAS Number: 108-67-8 EINECS: 203-604-4 UN: 2325 ADR: 3,III Merck Index: 13,05934 |