Mesitilene ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
1,3,5-Trimetilbenzene
Purity: 98+%
CAS No.: 108-67-8
Molecular Formula: C9H12
Formula Weight: 120.20
Flash Point: 44°(111°F)
Refractive Index: 1.4990
Odour: Unpleasant
Melting Point: -45°
Boiling Point: 163-165°
Beilstein Reference: 906806
Merck Reference: 14,5907
UN No.: 2325
MDL No.: MFCD00008538
Formula:
C₉H₁₂ Peso molecolare: 120,19 g/mol Punto di ebollizione: 163…165 °C Punto di fusione: –45 °C Densità: 0,865 Flash Pt: 44 °C (111 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008538 CAS Number: 108-67-8 EINECS: 203-604-4 UN: 2325 ADR: 3,III Merck Index: 14,5907 |