Stampa…
Mesitilene 97%, puro
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1,3,5-Trimetilbenzene
161320010 161322500 161320025
ACRO161320010EA 106 EUR
ACRO161320010 ACRO161322500 ACRO161320025
Mesitilene 97%, puro
Mesitilene
Formula: C₉H₁₂
Peso molecolare: 120,19 g/mol
Punto di ebollizione: 163…166 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –45 °C
Densità: 0,8675 g/cm³
Flash Pt: 44 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008538
CAS Number: 108-67-8
EINECS: 203-604-4
UN: 2325
ADR: 3,III
Merck Index: 13,05934
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4980 to 1.5000 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %