Stampa…
Mesitilene 99%, extra puro
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1,3,5-Trimetilbenzene
125580010 125582500 125580025
ACRO125580010EA 127 EUR
ACRO125580010 ACRO125582500 ACRO125580025
Mesitilene 99%, extra puro
Mesitilene
Formula: C₉H₁₂
Peso molecolare: 120,19 g/mol
Punto di ebollizione: 163…166 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –45 °C
Densità: 0,8675 g/cm³
Flash Pt: 44 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008538
CAS Number: 108-67-8
EINECS: 203-604-4
UN: 2325
ADR: 3,III
Merck Index: 13,05934
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4980 to 1.5000 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Residue after evaporation ≤0.01 %