Stampa…
1,3,5-Triisopropylbenzene 95%
Fornitore: Thermo Scientific
171221000 171220250
ACRO171221000EA 102 EUR
ACRO171221000 ACRO171220250
1,3,5-Triisopropylbenzene 95%
1,3,5-Triisopropylbenzene
Formula: C₁₅H₂₄
Peso molecolare: 204,36 g/mol
Punto di ebollizione: 232…236 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: -7 °C
Densità: 0,84 g/cm³
Flash Pt: 86 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008890
CAS Number: 717-74-8
EINECS: 211-941-3
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4874 to 1.4894 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %