Stampa…
1,3,5-Tri-tert-butylbenzene ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
L18832.09 L18832.18
L18832.09EA 79.8 EUR
L18832.09 L18832.18
1,3,5-Tri-tert-butylbenzene ≥97%
1,3,5-Tri-tert-butylbenzene
Purity: 97+% CAS No.: 1460-02-2 Molecular Formula: C18H30 Formula Weight: 246.44 Melting Point: 69-73° Boiling Point: 121-122°/12mm MDL No.: MFCD00008831
Formula: C₁₈H₃₀
Punto di ebollizione: 121…122 °C (12 mmHg)
Punto di fusione: 69…73 °C
Densità: 2,637 g/cm³ (22 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008831
CAS Number: 1460-02-2
EINECS: 215-952-4