1,2,4-Trimetilbenzene 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
140090010
140090025
140090100
ACRO140090010EA
76.5
EUR
ACRO140090010
ACRO140090025
ACRO140090100
1,2,4-Trimetilbenzene 98%
1,2,4-Trimetilbenzene
Formula:
C₉H₁₂ Punto di ebollizione: 168 °C (760 mmHg) Punto di fusione: –44 °C Densità: 0,88 g/cm³ Flash Pt: 48 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008527 CAS Number: 95-63-6 EINECS: 202-436-9 UN: 1993 ADR: 3,III Merck Index: 12,08100 |
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5030 to 1.5050 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |