3,4,5-Trimethylphenol ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 527-54-8
Molecular Formula: C9H12O
Formula Weight: 136.20
Odour: Phenol-like
Melting Point: 104-108°
Beilstein Reference: 1907246
UN No.: 2430
MDL No.: MFCD00002305
Formula:
C₉H₁₂O Peso molecolare: 136.19 g/mol Punto di ebollizione: 249 Punto di fusione: 104…108 °C Densità: 0.8184 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002305 CAS Number: 527-54-8 EINECS: 208-418-7 UN: 2430 ADR: 8 III |