2,4,6-Trimethylphenol ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 527-60-6
Molecular Formula: C9H12O
Formula Weight: 136.20
Melting Point: 70-74°
Boiling Point: 220-221°
UN No.: 2430
MDL No.: MFCD00002235
Formula:
C₉H₁₂O Punto di ebollizione: 220…221 °C Punto di fusione: 70…74 °C Densità: 1,046 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002235 CAS Number: 527-60-6 EINECS: 208-419-2 UN: 2430 ADR: 8,III |