Stampa…
2,4,6-Tri-tert-butylphenol 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
139330050 139330500 139335000
ACRO139330050EA 23.8 EUR
ACRO139330050 ACRO139330500 ACRO139335000
2,4,6-Tri-tert-butylphenol 97%
2,4,6-Tri-tert-butylphenol
Formula: C₁₈H₃₀O
Peso molecolare: 262,44 g/mol
Punto di ebollizione: 277 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 129…132 °C
Densità: 0,919 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008821
CAS Number: 732-26-3
EINECS: 211-989-5
UN: 3077
ADR: 9,III
Visualizza i codici
Appearance Yellow to light brown Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %