Stampa…
2,4,5-Trimethylphenol ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
H50427.03 H50427.MD
H50427.03EA 346 EUR
H50427.03 H50427.MD
2,4,5-Trimethylphenol ≥99%
2,4,5-Trimethylphenol
Purity: 99% CAS No.: 496-78-6 Molecular Formula: C9H12O Formula Weight: 136.20 Odour: Phenol-like Melting Point: 72° Boiling Point: 232° UN No.: 2430 MDL No.: MFCD00020050
Formula: C₉H₁₂O
Punto di ebollizione: 232 °C
Punto di fusione: 72 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00020050
CAS Number: 496-78-6
EINECS: 207-832-5
UN: 2430
ADR: 8,III