Stampa…
2,6-Di-ter-butil-p-cresolo E321, Ph. Eur., NF, SAFC®
Fornitore: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Attenzione
Synonyms: Butylated hydroxytoluene, Butylhydroxytoluene, 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol, BHT
8.17074.1000 8.17074.5000 8.17074.9025
8.17074.1000EA 399 EUR
8.17074.1000 8.17074.5000 8.17074.9025
2,6-Di-ter-butil-p-cresolo E321, Ph. Eur., NF, SAFC®
2,6-Di-ter-butil-p-cresolo
Formula: C₁₅H₂₄O
Peso molecolare: 220.35 g/mol
Punto di ebollizione: 265
Punto di fusione: 69…70 °C
Densità: 1.05 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 127
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011644
CAS Number: 128-37-0
EINECS: 204-881-4
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,01547