Stampa…
2,6-Di-ter-butil-p-cresolo
Fornitore: Cayman Chemical
Synonyms: Butylated hydroxytoluene, Butylhydroxytoluene, 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol, BHT
89910-500 89910-1
CAYM89910-500EA 39.2 EUR
CAYM89910-500 CAYM89910-1
2,6-Di-ter-butil-p-cresolo
2,6-Di-ter-butil-p-cresolo
Formula: C₁₅H₂₄O
Peso molecolare: 220,35 g/mol
Punto di ebollizione: 265 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 69…70 °C
Densità: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 127 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011644
CAS Number: 128-37-0
EINECS: 204-881-4
Merck Index: 13,01547