2,4,6-Trimetilanilina ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
A13049.22
A13049.0E
A13049.36
A13049.22EA
38.9
EUR
A13049.22
A13049.0E
A13049.36
2,4,6-Trimetilanilina ≥98%
2,4,6-Trimetilanilina
Purity: 98%
CAS No.: 88-05-1
Molecular Formula: C9H13N
Formula Weight: 135.21
Flash Point: 96°(204°F)
Refractive Index: 1.5510
Melting Point: -5°
Boiling Point: 232-234°
Beilstein Reference: 636559
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00007740
Formula:
C₉H₁₃N Peso molecolare: 135,21 g/mol Punto di ebollizione: 232…234 °C Punto di fusione: –5 °C Densità: 0,962 Flash Pt: 96 °C (204 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007740 CAS Number: 88-05-1 EINECS: 201-794-3 UN: 2810 ADR: 6.1,III |