2-Chloromethyl-p-xylene ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 824-45-3
Molecular Formula: C9H11Cl
Formula Weight: 154.64
Flash Point: 65°(149°F)
Refractive Index: 1.5370
Odour: Pungent
Boiling Point: 232-233°
Beilstein Reference: 2206277
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000902
Formula:
C₉H₁₁Cl Punto di ebollizione: 232…233 °C Densità: 1,050 Flash Pt: 65 °C (149 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000902 CAS Number: 824-45-3 EINECS: 212-529-6 UN: 3265 ADR: 8,II |