Stampa…
2,4,6-Trimethylbenzoic acid ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
A11831.09 A11831.18 A11831.30
A11831.09EA 57.9 EUR
A11831.09 A11831.18 A11831.30
2,4,6-Trimethylbenzoic acid ≥99%
2,4,6-Trimethylbenzoic acid
Purity: 99% CAS No.: 480-63-7 Molecular Formula: C10H12O2 Formula Weight: 164.20 Melting Point: 153-155° Beilstein Reference: 1866187
Formula: C₁₀H₁₂O₂
Peso molecolare: 164,2 g/mol
Punto di ebollizione: 298 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 153…155 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002481
CAS Number: 480-63-7
EINECS: 207-553-9