2,4,6-Triisopropylbenzoic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 97%
CAS No.: 49623-71-4
Molecular Formula: C16H24O2
Formula Weight: 248.37
Melting Point: 184-187°
Beilstein Reference: 2372331
Formula:
C₁₆H₂₄O₂ Punto di fusione: 184…187 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00015031 CAS Number: 49623-71-4 EINECS: 256-400-2 |