2,4,6-Trimethylbenzaldehyde ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Mesitaldehyde
Purity: 98%
CAS No.: 487-68-3
Molecular Formula: C10H12O
Formula Weight: 148.21
Flash Point: 106°(222°F)
Refractive Index: 1.5540
Melting Point: 14°
Boiling Point: 237°
Beilstein Reference: 1364114
MDL No.: MFCD00003341
Formula:
C₁₀H₁₂O Peso molecolare: 148,2 g/mol Punto di ebollizione: 237 °C Punto di fusione: 14 °C Densità: 1,005 Flash Pt: 106 °C (222 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003341 CAS Number: 487-68-3 EINECS: 207-662-1 |