Stampa…
2,4,6-Trimethylbenzaldehyde 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
125570100 125570500
ACRO125570100EA 56.6 EUR
ACRO125570100 ACRO125570500
2,4,6-Trimethylbenzaldehyde 97%
2,4,6-Trimethylbenzaldehyde
Formula: C₁₀H₁₂O
Punto di ebollizione: 237 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 14 °C
Densità: 1 g/cm³
Flash Pt: 105 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003341
CAS Number: 487-68-3
EINECS: 207-662-1
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5520 to 1.5540 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Loss on ignition 24.5 % to 26.5 % (800°C)