Stampa…
4-tert-Butyltoluene 96%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(tert-Butyl)-4-methylbenzene
296320010 296320250 296320025
ACRO296320010EA 89.4 EUR
ACRO296320010 ACRO296320250 ACRO296320025
4-tert-Butyltoluene 96%
4-tert-Butyltoluene
Formula: C₁₁H₁₆
Peso molecolare: 148,25 g/mol
Punto di ebollizione: 189…192 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –54 °C
Densità: 0,8612 g/cm³
Flash Pt: 54 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008837
CAS Number: 98-51-1
EINECS: 202-675-9
UN: 2929
ADR: 6.1,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4910 to 1.4930 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %