p-Xilene ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
1,4-Dimethylbenzene
Purity: 99%
CAS No.: 106-42-3
Molecular Formula: C8H10
Formula Weight: 106.17
Flash Point: 27°(80°F)
Refractive Index: 1.4950
Odour: Aromatic
Melting Point: 12-13°
Boiling Point: 137-138°
Beilstein Reference: 1901563
Merck Reference: 14,10081
UN No.: 1307
MDL No.: MFCD00008556
Formula:
C₆H₄(CH₃)₂ Peso molecolare: 106,17 g/mol Punto di ebollizione: 137…138 °C Punto di fusione: 12…13 °C Densità: 0,866 Flash Pt: 27 °C (80 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008556 CAS Number: 106-42-3 EINECS: 203-396-5 UN: 1307 ADR: 3,III Merck Index: 14,10081 |