Stampa…
Termostati a immersione, basic, Optima™ T100 e TC120
Fornitore: GRANT INSTRUMENTS LTD.
TC120 T100
461-0648EA 1390 EUR
461-0648 461-0640
Termostati a immersione, basic, Optima™ T100 e TC120
Termostati a circolazione Sistemi a circolazione aperta Sistemi di controllo della termostatazione
I termostati ad immersione della gamma Optima™ possono essere combinati con bagni in plastica, bagni in acciaio inox di qualità superiore o unità di refrigerazione. I termostati digitali con controllo a microprocessore T100 e TC120 sono caratterizzati da un quadrante rotante semplice da usare e due tasti funzione per impostare la temperatura e navigare rapidamente nei menu. Le unità sono dotate di display luminoso a 4 cifre di semplice lettura, 3 preimpostazioni programmabili della temperatura, protezione da basso livello del liquido, interruzione fissa in caso di sovratemperatura, allarme visivo, timer per conto alla rovescia e funzione di calibrazione eseguibile dall'utente per la massima precisione.
  • Range di temperatura T100: temp. ambiente da +5 a 100 °C. Range impostabile da 0 a 100 °C (il funzionamento a temperature inferiori alla temperatura ambiente richiede raffreddamento accessorio)
  • Range di temperatura TC120: da temp. ambiente +5 a 120 °C. Range configurabile da −20 a +120 °C (il funzionamento a temperature inferiori alla temperatura ambiente richiede raffreddamento accessorio)
  • Circolazione con agitazione nel bagno per garantire stabilità e uniformità impeccabili della temperatura
  • L'unità TC120 è dotata di una pompa integrata per la circolazione esterna
  • Stabilità: ±0,05 °C a 70 °C
  • TC120 con allarme acustico e visivo e interruzione regolabile in caso di sovratemperatura
Capacità massima della pompa:
TC120: 16 L/min, 210 mbar
Informazioni per l'ordine: Morsetto opzionale per il collegamento del termostato praticamente a tutti i bagni o recipienti a pareti alte, da ordinare separatamente.
Attenzione: *RT = Temperatura ambiente