Stampa…
1,4-Diethylbenzene 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
114150050 114150250
ACRO114150050EA 63.5 EUR
ACRO114150050 ACRO114150250
1,4-Diethylbenzene 98%
1,4-Diethylbenzene
Formula: C₁₀H₁₄
Punto di ebollizione: 183…184 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –43 °C
Densità: 0,862 g/cm³
Flash Pt: 56 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009264
CAS Number: 105-05-5
EINECS: 203-265-2
UN: 2049
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4935 to 1.4955 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
UV (10 % in water)
Titration with NaOH ≥98.5 %
Membrane filtration test (10 % in water) Passes test
Suitability (HPLC gradient) Passes test