Stampa…
1,4-Diisopropylbenzene 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
B22871.14 B22871.22 B22871.36
B22871.14EA 31.4 EUR
B22871.14 B22871.22 B22871.36
1,4-Diisopropylbenzene 98%
1,4-Diisopropylbenzene
Purity: 99% CAS No.: 100-18-5 Molecular Formula: C12H18 Formula Weight: 162.27 Flash Point: 76°(170°F) Refractive Index: 1.4890 Odour: Aromatic Melting Point: -17° Boiling Point: 210° Beilstein Reference: 1854739 MDL No.: MFCD00008892
Formula: C₁₂H₁₈
Peso molecolare: 162,27 g/mol
Punto di ebollizione: 210 °C
Punto di fusione: –17 °C
Densità: 0,857
Flash Pt: 76 °C (170 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008892
CAS Number: 100-18-5
EINECS: 202-826-9