1,4-Diisopropylbenzene 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₂H₁₈ Punto di ebollizione: 203 °C (760 mmHg) Punto di fusione: –17 °C Densità: 0,86 g/cm³ Flash Pt: 76 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008892 CAS Number: 100-18-5 EINECS: 202-826-9 |
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4875 to 1.4905 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
Chloride (Cl) | 18 to 19 % |