Stampa…
1,4-Di-tert-butylbenzene ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
A17146.06 A17146.14
A17146.06EA 48.1 EUR
A17146.06 A17146.14
1,4-Di-tert-butylbenzene ≥98%
1,4-Di-tert-butylbenzene
Purity: 98% CAS No.: 1012-72-2 Molecular Formula: C14H22 Formula Weight: 190.33 Melting Point: 75-79° Boiling Point: 236° MDL No.: MFCD00008836
Formula: C₁₄H₂₂
Peso molecolare: 190,33 g/mol
Punto di ebollizione: 236 °C
Punto di fusione: 75…79 °C
Densità: 0,985
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008836
CAS Number: 1012-72-2
EINECS: 213-790-9
UN: 3077
ADR: 9,III