Stampa…
m-Xilene per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
Synonyms: 1,3-Dimethylbenzene
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22337.1000 8.22337.2500
8.22337.1000EA 116 EUR
8.22337.1000 8.22337.2500
m-Xilene per sintesi, Sigma-Aldrich®
m-Xilene
Formula: C₈H₁₀
Peso molecolare: 106,17 g/mol
Punto di ebollizione: 138 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –48 °C
Densità: 0,864 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 25 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008536
CAS Number: 108-38-3
EINECS: 203-576-3
UN: 1307
ADR: 3,III
Merck Index: 12,10214
Visualizza i codici
Solubility 0.2 g/l (20 °C)
Melting Point -48 °C
Molar Mass 106.16 g/mol
Boiling Point 139 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 8 hPa (20 °C)
Flash Point 25 °C
Explosion Limit 1.1 - 7 %(V)
Density 0.86 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 525 °C
Saturation concentration 35 g/m3 (20 °C) Air
Evaporation number 13.5
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid