m-Xilene ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
1,3-Dimethylbenzene
Purity: 99%
CAS No.: 108-38-3
Molecular Formula: C8H10
Formula Weight: 106.17
Flash Point: 25°(77°F)
Refractive Index: 1.4970
Odour: Mild
Melting Point: -47°
Boiling Point: 138-139°
Beilstein Reference: 605441
Merck Reference: 14,10081
UN No.: 1307
MDL No.: MFCD00008536
Formula:
C₈H₁₀ Peso molecolare: 106,17 g/mol Punto di ebollizione: 138…139 °C Punto di fusione: –47 °C Densità: 0,866 Flash Pt: 25 °C (77 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008536 CAS Number: 108-38-3 EINECS: 203-576-3 UN: 1307 ADR: 3,II Merck Index: 14,10081 |