Stampa…
1,3-Diethylbenzene, Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ100
97865-10ML-F 97865-5ML-F
97865-10ML-FEA 161 EUR
97865-10ML-F 97865-5ML-F
1,3-Diethylbenzene, Supelco®
1,3-Diethylbenzene
Formula: C₁₀H₁₄
Punto di ebollizione: 181 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –84,2 °C
Densità: 0,8798 g/cm³ (0 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009260
CAS Number: 141-93-5
EINECS: 205-511-4
UN: 2049
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2324470810ee0eda6e72e2014cf7015717238e61&vid=8cee227f77ff139e2b77b23142b2bd5adfc54e17&prid=web&clid=SAPDAM https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2fb4fdf4c9da2dc0f1b60e25a3353c3d16fc1ce2&vid=173a889d5835cd7073eab3709050aec91d99ccd2&prid=web&clid=SAPDAM