Stampa…
1,3-Diethylbenzene ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
43369.AB 43369.S0
43369.ABEA 256 EUR
43369.AB 43369.S0
1,3-Diethylbenzene ≥97%
1,3-Diethylbenzene
Purity: 97+% CAS No.: 141-93-5 Molecular Formula: C10H14 Formula Weight: 134.22 Flash Point: 55°(131°F) Physical Form: Liquid Density: 0.86 Refractive Index: 1.4960 Appearance: Colourless Odour: Aromatic Boiling Point: 182° UN No.: 2049 MDL No.: MFCD00009260
Formula: C₁₀H₁₄
Peso molecolare: 134,22 g/mol
Punto di ebollizione: 182 °C
Punto di fusione: –84,2 °C
Densità: 0,86
Flash Pt: 55 °C (131 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009260
CAS Number: 141-93-5
EINECS: 205-511-4
UN: 2049
ADR: 3,III