Stampa…
1,3-Diisopropylbenzene 96%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
B23904.18 B23904.30
B23904.18EA 30.5 EUR
B23904.18 B23904.30
1,3-Diisopropylbenzene 96%
1,3-Diisopropylbenzene
Purity: 96% CAS No.: 99-62-7 Molecular Formula: C12H18 Formula Weight: 162.27 Flash Point: 76°(170°F) Refractive Index: 1.4890 Melting Point: -63° Boiling Point: 204° Beilstein Reference: 1905828 MDL No.: MFCD00008889
Formula: C₁₂H₁₈
Peso molecolare: 162,27 g/mol
Punto di ebollizione: 204 °C
Punto di fusione: –63 °C
Densità: 0,856
Flash Pt: 76 °C (170 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008889
CAS Number: 99-62-7
EINECS: 202-773-1
UN: 3082
ADR: 9,III