o-Xilene, Supelco®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
Synonyms:
1,2-Dimethylbenzene
M-Clarity™ quality level = MQ100
Formula:
C₈H₁₀ Peso molecolare: 106.17 g/mol Punto di ebollizione: 144 Punto di fusione: –25 °C Densità: 0.88 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 30 °C (coppa chiusa) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008519 CAS Number: 95-47-6 EINECS: 202-422-2 UN: 1307 ADR: 3 III Merck Index: 12,10214 |