o-Xilene ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
1,2-Dimethylbenzene
Purity: 99%
CAS No.: 95-47-6
Molecular Formula: C8H10
Formula Weight: 106.17
Flash Point: 32°(89°F)
Refractive Index: 1.5050
Melting Point: -25°
Boiling Point: 143-145°
Beilstein Reference: 1815558
Merck Reference: 14,10081
UN No.: 1307
MDL No.: MFCD00008519
Formula:
C₈H₁₀ Peso molecolare: 106.17 g/mol Punto di ebollizione: 143…145 °C Punto di fusione: –25 °C Densità: 0.877 Flash Pt: 32 °C (89 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008519 CAS Number: 95-47-6 EINECS: 202-422-2 UN: 1307 ADR: 3 III Merck Index: 14,10081 |