1,2-Diethylbenzene ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 97%
CAS No.: 135-01-3
Molecular Formula: C10H14
Formula Weight: 134.22
Flash Point: 55°(131°F)
Refractive Index: 1.5050
Melting Point: -31°
Boiling Point: 183°
Beilstein Reference: 1904392
UN No.: 2049
MDL No.: MFCD00009258
Formula:
C₁₀H₁₄ Punto di ebollizione: 183 °C Punto di fusione: –31 °C Densità: 0,880 |
MDL Number:
MFCD00009258 CAS Number: 135-01-3 EINECS: 205-170-1 UN: 2049 ADR: 3,III |