Stampa…
2,4-Dimethylthiophenol 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2,4-Dimethylbenzene-1-thiol, 1,3-Dimethyl-4-mercaptobenzene, 4-Mercapto-m-xylene, 2,4-Dimethylbenzenethiol
B23161.06 B23161.14 B23161.22
B23161.06EA 82.4 EUR
B23161.06 B23161.14 B23161.22
2,4-Dimethylthiophenol 95%
2,4-Dimethylthiophenol
Purity: 95% CAS No.: 13616-82-5 Molecular Formula: C8H10S Formula Weight: 138.23 Flash Point: 87°(189°F) Refractive Index: 1.5690 Odour: Unpleasant Boiling Point: 207-208° UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00010019
Formula: C₈H₁₀S
Peso molecolare: 138,23 g/mol
Punto di ebollizione: 207…208 °C
Densità: 1,020
Flash Pt: 87 °C (189 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010019
CAS Number: 13616-82-5
EINECS: 237-100-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III