2,6-Dimethylthiophenol ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 118-72-9
Molecular Formula: C8H10S
Formula Weight: 138.23
Flash Point: 85°(185°F)
Refractive Index: 1.5749
Odour: Unpleasant
Boiling Point: 122°/50mm
Beilstein Reference: 1099405
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00010021
Formula:
C₈H₁₀S Punto di ebollizione: 122 °C (50 mmHg) Densità: 1,038 Flash Pt: 85 °C (185 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010021 CAS Number: 118-72-9 EINECS: 204-272-3 UN: 2810 ADR: 6.1,III |