3,4-Dimethylthiophenol ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 18800-53-8
Molecular Formula: C8H10S
Formula Weight: 138.23
Flash Point: 90°(194°F)
Refractive Index: 1.5736
Odour: Unpleasant
Boiling Point: 218°
Beilstein Reference: 2040353
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00010023
Formula:
C₈H₁₀S Punto di ebollizione: 218 °C Punto di fusione: 54…56 °C Densità: 1,027 Flash Pt: 90 °C (194 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010023 CAS Number: 18800-53-8 EINECS: 242-587-8 UN: 2810 ADR: 6.1,III |