Stampa…
3,5-Xilenolo ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 5-Hydroxy-3-xylene, 3,5-Dimethylphenol, 5-Hydroxy-m-xylene, 1,3-Dimethyl-5-hydroxybenzene
A12236.22 A12236.36
A12236.22EA 35.2 EUR
A12236.22 A12236.36
3,5-Xilenolo ≥98%
3,5-Xilenolo
Purity: 98+% CAS No.: 108-68-9 Molecular Formula: C8H10O Formula Weight: 122.17 Flash Point: 109°(228°F) Melting Point: 61-65° Boiling Point: 222° Beilstein Reference: 774117 Merck Reference: 14,10082 UN No.: 2261 MDL No.: MFCD00002307
Formula: C₈H₁₀O
Peso molecolare: 122,17 g/mol
Punto di ebollizione: 222 °C
Punto di fusione: 61…65 °C
Densità: 1,12
Flash Pt: 109 °C (228 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002307
CAS Number: 108-68-9
EINECS: 203-606-5
UN: 2261
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,10082