Stampa…
3,5-Xilenolo 99+%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 5-Hydroxy-3-xylene, 3,5-Dimethylphenol, 5-Hydroxy-m-xylene, 1,3-Dimethyl-5-hydroxybenzene
162790050 162791000 162795000 162790025
ACRO162790050EA 29.2 EUR
ACRO162790050 ACRO162791000 ACRO162795000 ACRO162790025
3,5-Xilenolo 99+%
3,5-Xilenolo
Formula: C₈H₁₀O
Peso molecolare: 122,17 g/mol
Punto di ebollizione: 222 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 63…66 °C
Densità: 1,115 g/cm³
Flash Pt: 109 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002307
CAS Number: 108-68-9
EINECS: 203-606-5
UN: 2928
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,10215
Visualizza i codici
Appearance White to yellow to orange Crystalline solid or fused mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 60 to 65 °C
GC ≥99.0 %