Stampa…
2,4-Xilenolo 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-Hydroxy-3-xylene, 2,4-Dimethylphenol, 2,4-Xylenol
408450250 408451000 408450050 408455000
ACRO408450250EA 26.4 EUR
ACRO408450250 ACRO408451000 ACRO408450050 ACRO408455000
2,4-Xilenolo 99%
2,4-Xilenolo
Formula: C₈H₁₀O
Peso molecolare: 122,17 g/mol
Punto di ebollizione: 211 °C
Punto di fusione: 21…23 °C
Densità: 1,027 g/cm³
Flash Pt: 96 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002233
CAS Number: 105-67-9
EINECS: 203-321-6
UN: 2928
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,10215
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5375 to 1.5405 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %