2,6-Xilenolo ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99%
CAS No.: 576-26-1
Molecular Formula: C8H10O
Formula Weight: 122.17
Flash Point: 78°(172°F)
Melting Point: 44-48°
Boiling Point: 203°
Beilstein Reference: 1446677
Merck Reference: 14,10082
UN No.: 2261
MDL No.: MFCD00002240
Formula:
C₈H₁₀O Punto di ebollizione: 203 °C Punto di fusione: 44…48 °C Densità: 1,15 Flash Pt: 78 °C (172 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002240 CAS Number: 576-26-1 EINECS: 209-400-1 UN: 2261 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,10082 |