Stampa…
2,6-Xilenolo 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2,6-Dimethylphenol, 2-Hydroxy-m-xylene, 2-Hydroxy-3-xylene
116570010 116570050 116572500 116570025 116570051
ACRO116570010EA 74 EUR
ACRO116570010 ACRO116570050 ACRO116572500 ACRO116570025 ACRO116570051
2,6-Xilenolo 99%
2,6-Xilenolo
Formula: C₈H₁₀O
Peso molecolare: 122,17 g/mol
Punto di ebollizione: 203 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 45…48 °C
Densità: 1,15 g/cm³
Flash Pt: 73 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002240
CAS Number: 576-26-1
EINECS: 209-400-1
UN: 2261
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,10215
Visualizza i codici
Appearance Colorless to yellow-brown Low melting solid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Melting point 45 to 48 °C
Water ≤0.05 %
GC ≥98.5 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤3 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %
Iodine consuming subst. ≤0.004 meq/g