Stampa…
2,6-Di-tert-butylphenol ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1,3-Di(dimethylethyl)-2-hydroxybenzene
A17244.0B A17244.0I A17244.30
A17244.0BEA 60 EUR
A17244.0B A17244.0I A17244.30
2,6-Di-tert-butylphenol ≥98%
2,6-Di-tert-butylphenol
Purity: 98% CAS No.: 128-39-2 Molecular Formula: C14H22O Formula Weight: 206.33 Flash Point: 120°(248°F) Odour: Phenol-like Boiling Point: 252-253° Beilstein Reference: 1841887 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00008820
Formula: C₁₄H₂₂O
Peso molecolare: 206,33 g/mol
Punto di ebollizione: 252…253 °C
Punto di fusione: 35…38 °C
Densità: 0,914
Flash Pt: 120 °C (248 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008820
CAS Number: 128-39-2
EINECS: 204-884-0
UN: 3077
ADR: 9,III