Stampa…
2,6-Di-tert-butylphenol 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
113000010 113000025 113002500
ACRO113000010EA 58.6 EUR
ACRO113000010 ACRO113000025 ACRO113002500
2,6-Di-tert-butylphenol 99%
2,6-Di-tert-butylphenol
Formula: C₁₄H₂₂O
Punto di ebollizione: 253 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 35…38 °C
Densità: 0,914 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 118 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008820
CAS Number: 128-39-2
EINECS: 204-884-0
UN: 3077
ADR: 9,III
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 35 to 38 °C
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥98.5 %