Stampa…
3,4-Xilenolo 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-Hydroxy-2-xylene, 3,4-Dimethylphenol
116581000 116585000 116580025
ACRO116581000EA 31.9 EUR
ACRO116581000 ACRO116585000 ACRO116580025
3,4-Xilenolo 99%
3,4-Xilenolo
Formula: C₈H₁₀O
Peso molecolare: 122,17 g/mol
Punto di ebollizione: 227 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 63…67 °C
Densità: 0,983 g/cm³
Flash Pt: 80 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002304
CAS Number: 95-65-8
EINECS: 202-439-5
UN: 2928
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,10215
Visualizza i codici
Appearance White to yellow to brown Crystals or crystalline mass and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 63 to 67 °C
GC ≥98.5 %
Color scale ≤250 APHA
Residue after ignition ≤0.005 %
Hydrocarbons Passes test
Chlorobenzene (C6H5Cl) ≤0.01 %
Nitrobenzene (C6H5NO2) (Limit about 0.001 %) Passes test