3,5-Dimethylanisole ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 874-63-5
Molecular Formula: C9H12O
Formula Weight: 136.19
Flash Point: 65°(149°F)
Refractive Index: 1.5130
Boiling Point: 192-193°
Beilstein Reference: 2040905
MDL No.: MFCD00008398
Formula:
C₉H₁₂O Punto di ebollizione: 192…193 °C Densità: 0,960 Flash Pt: 65 °C (149 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008398 CAS Number: 874-63-5 EINECS: 212-865-3 |